Anti-HSP25 + HSP27 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADISPA801D ADISPA801F ADISPA801J
ENZOADISPA801DEA 218.9 EUR InStock
ENZOADISPA801D ENZOADISPA801F ENZOADISPA801J
Anti-HSP25 + HSP27 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HSP25 + HSP27
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Pig, Hamster, Guinea pig, Gerbil, Dog, Bovine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité