Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSPA8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: N27F3-4]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADISPA820PED ADISPA820PEF
ENZOADISPA820PEDEA 295.9 EUR InStock
ENZOADISPA820PED ENZOADISPA820PEF
Anti-HSPA8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: N27F3-4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HSPA8
Clonality: Monoclonal
Clone: N27F3-4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Xenopus, Sheep, Rabbit, Plant, Pig, Monkey, Hamster, Guinea pig, Fish, Dog, Chicken, Bovine, Beluga

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité