Anti-HSP90 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2D11B9]
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADISPA831050 ADISPA831200
ENZOADISPA831050EA 281.6 EUR InStock
ENZOADISPA831050 ENZOADISPA831200
Anti-HSP90 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2D11B9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HSP90
Clonality: Monoclonal
Clone: 2D11B9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Sheep, Pig, Monkey, Horse, Hamster, Guinea pig, Fish, Drosophila, Dog
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité