Anti-HSP90A Mouse Monoclonal Antibody [clone: K41009]
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADISPA839050 ADISPA839200
ENZOADISPA839050EA 290 EUR InStock
ENZOADISPA839050 ENZOADISPA839200
Anti-HSP90A Mouse Monoclonal Antibody [clone: K41009]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HSP90A
Clonality: Monoclonal
Clone: K41009
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Rabbit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité