Anti-HSP90A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXADISPS771PE050EA 351 EUR InStock
ALEXADISPS771PE050 ENZOADISPS771PE200 ALEXADISPS771PE200 ENZOADISPS771PE050
Anti-HSP90A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HSP90A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Xenopus, Sheep, Rabbit, Pig, Monkey, Hamster, Guinea pig, Fish, Dog, Bovine, Beluga
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité