Anti-ESR Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXADIVAPSV003EEA 484 EUR InStock
ALEXADIVAPSV003E ENZOADIVAPSV003E
Anti-ESR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Cysteine string protein (CSP) is a 34 kDa rat brain protein localized to the cytoplasmic surface of the synaptic vesicle. CSP is believed to perform similar functions in the assembly of synaptic vesicle proteins which are essential to membrane trafficking.
Type: Primary
Antigen: ESR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the C-Terminus
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse, Rat, Xenopus, Bovine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité