Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FIS1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX21010370100EA 640 EUR InStock
ALEXALX21010370100 ENZOALX21010370100
Anti-FIS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The human Fis1, mitochondrial fission 1, is a novel molecule that was discovered as part of the mammalian fission machinery. Fis1 has been suggested to play a role in regulation of the fission processes that might be involved in apoptotic mechanisms.

Type: Primary
Antigen: Fis1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité