Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BCMA Rat Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: Vicky-1]

Fournisseur: Axxora
ALEXALX804151BC100EA 704 EUR InStock
ALEXALX804151BC100 ENZOALX804151BC100
Anti-BCMA Rat Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: Vicky-1]
Anticorps
BCMA (B cell maturation) is a nonglycosylated integral membrane type I protein that is preferentially expressed in mature B lymphocytes and belongs structurally to the TNF receptor family. BCMA associates with BAFF, APRIL, TNF receptor-associated factor (TRAF) 1, TRAF2, and TRAF3 and activates NF-κB, Elk-1, c-Jun N-terminal kinase (JNK), and p38 mitogen-activated protein kinase. BCMA plays an important role in B cell development, function and regulation.

Type: Primary
Antigen: BCMA
Clonality: Monoclonal
Clone: Vicky-1
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité