Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NAMPT Mouse Monoclonal Antibody [clone: P4D5AT]

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX804922C050EA 348.7 EUR InStock
ENZOALX804922C050 ALEXALX804922C050 ENZOALX804922C100 ALEXALX804922C100
Anti-NAMPT Mouse Monoclonal Antibody [clone: P4D5AT]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NAMPT
Clonality: Monoclonal
Clone: P4D5AT
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité