Anti-Proteasome 20S beta5t subunit Mouse Monoclonal Antibody [clone: b8-17]
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXBMLPW10200025EA 129 EUR InStock
ALEXBMLPW10200025 ENZOBMLPW10200100 ALEXBMLPW10200100 ENZOBMLPW10200025
Anti-Proteasome 20S beta5t subunit Mouse Monoclonal Antibody [clone: b8-17]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Proteasome 20S beta5t subunit
Clonality: Monoclonal
Clone: b8-17
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité