Anti-Proteasome 19S Rpn10/S5a subunit Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXBMLPW10450100EA 678 EUR InStock
ALEXBMLPW10450100 ENZOBMLPW10450100 ENZOBMLPW10450025 ALEXBMLPW10450025
Anti-Proteasome 19S Rpn10/S5a subunit Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Proteasome 19S Rpn10/S5a subunit
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité