Anti-GHRL Mouse Monoclonal Antibody [clone: 45]
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBPDABS050451EA 4081 EUR InStock
ENZOBPDABS050451 ALEXBPDABS0504502 ALEXBPDABS050451
Anti-GHRL Mouse Monoclonal Antibody [clone: 45]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Ghrelin
Clonality: Monoclonal
Clone: 45
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité