Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Complement factor H Mouse Monoclonal Antibody [clone: L20/3]

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBPDGAU020031EA 2855.6 EUR InStock
ENZOBPDGAU020031 ALEXBPDGAU020031
Anti-Complement factor H Mouse Monoclonal Antibody [clone: L20/3]
Anticorps
Factor H is a regulatory factor of the alternative pathway of complement activation. Factor H is a glycoprotein consisting of a single polypeptide chain with a molecular mass of 150kDa.

Type: Primary
Antigen: Complement factor H
Clonality: Monoclonal
Clone: L20/3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité