Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PDGFRB Mouse Monoclonal Antibody [clone: 42G12]

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOADI905682100EA 360.8 EUR InStock
ENZOADI905682100 ALEXADI905682100
Anti-PDGFRB Mouse Monoclonal Antibody [clone: 42G12]
Anticorps
Mitogenic platelet derived growth factor (PDGF) signaling is mediated by the PDGF tyrosine kinase receptors PDGFRα and PDGFRβ, which exist as homo- or heterodimer isoforms (αα, ββ, αβ). Secretion of PDGFs and expression of PDGFRs in a broad distribution of cell types contributes to regulation of cellular processes including cell growth, actin reorganization, prevention of apoptosis, and chemotaxis. Structurally, the transmembrane PDGFRs are composed of an N-terminal extracellular domain with five immunoglobulin repeats, and an intracellular domain containing two spaced tyrosine kinase domains. PDGF ligands display preferential affinity to PDGFRα and PDGFRβ, with PDGFRβ activation restricted to binding by PDGF BB and PDGF DD. Growth factor binding initiates receptor dimerization and activates the cytosolic tyrosine kinase domains.

Type: Primary
Antigen: PDGFRB
Clonality: Monoclonal
Clone: 42G12
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité