Anti-KDEL Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10C3]
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADISPA827D ADISPA827F ADISPA827J
ENZOADISPA827DEA 281.6 EUR InStock
ENZOADISPA827D ENZOADISPA827F ENZOADISPA827J
Anti-KDEL Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10C3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KDEL
Clonality: Monoclonal
Clone: 10C3
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mammals
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité