Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Digoxigenin Sheep Polyclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXENZABS3020001EA 245 EUR InStock
ALEXENZABS3020001 ENZOENZABS3020001
Anti-Digoxigenin Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Digoxigenin (DIG) is a steroid found exclusively in the flowers and leaves of the plants Digitalis purpurea and Digitalis lanata. DIG is the steroid component of digoxin, a cardiac glycoside, and can be conjugated onto a variety of biomolecules (proteins, nucleic acids) to be detected in further assays (e.g. ELISA). These antibodies can be labeled with dyes, enzymes or fluorescence, directly or secondarily, for visualization and detection.
DIG has an advantage over biotin due to the fact that biotin is an endogenous molecule of living cells and plays a key role in many reactions, which can sometimes lead to false positive results. Because the blossoms and leaves of Digitalis plants are the only natural sources of digoxigenin, binding of the anti-digoxigenin antibody in other biological material is not a consideration.

Type: Primary
Antigen: Digoxigenin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype:
Reactivity: Species independent

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité