Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Na+/K+ ATPase beta1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: M17-P5-F11]

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX804085A0100EA 784 EUR InStock
ALEXALX804085A0100 ENZOALX804085A0100
Anti-Na+/K+ ATPase beta1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: M17-P5-F11]
Anticorps
Recommended Applications: ICC, IF, IHC, IHC (PS), IP, WB

Species reactivity: Human, Mouse, Sheep, Porcine, Dog

Type: Primary
Antigen: Na+/K+ ATPase beta1
Clonality: Monoclonal
Clone: M17-P5-F11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse, Sheep, Porcine, Dog

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité