Anti-HTT Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXBMLPW0595A0025EA 123 EUR InStock
ALEXBMLPW0595A0025 ENZOBMLPW0595A0100 ENZOBMLPW0595A0025 ALEXBMLPW0595A0100
Anti-HTT Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended Applications: WB
Species reactivity: Mouse, Rat
Type: Primary
Antigen: HTT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité