Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HIF1A Mouse Monoclonal Antibody [clone: H1alpha67]

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLSA2870100EA 547.8 EUR InStock
ENZOBMLSA2870100 ALEXBML-SA287-0100
Anti-HIF1A Mouse Monoclonal Antibody [clone: H1alpha67]
Anticorps
Recommended Applications: ELISA, Flow Cytometry, ICC, IF, IHC, IHC (FS), IHC (PS), IP, WB

Species reactivity: Human, Mouse, Rat, Sheep, Rabbit, Porcine, Monkey, Ferret, Bovine

Type: Primary
Antigen: HIF1A
Clonality: Monoclonal
Clone: H1alpha67
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Sheep, Rabbit, Porcine, Monkey, Ferret, Bovine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité