Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NUP153 Mouse Monoclonal Antibody [clone: QE5]

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXENZABS1110100EA 550 EUR InStock
ALEXENZABS1110100 ENZOENZABS1110100
Anti-NUP153 Mouse Monoclonal Antibody [clone: QE5]
Anticorps
Recommended Applications: IF, IP, WB

Species reactivity: Eukaryote

Type: Primary
Antigen: NUP153
Clonality: Monoclonal
Clone: QE5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Mammalian

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité