Anti-PRP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3F4]
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZABS1190200 ENZABS1190500 ENZABS1191000
ENZOENZABS1190200EA 836 EUR InStock
ENZOENZABS1190200 ENZOENZABS1190500 ENZOENZABS1191000
Anti-PRP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3F4]
Anticorps
Recommended Applications: ELISA, IHC, IP, WB
Species reactivity: Human, Hamster, Cat
Type: Primary
Antigen: PRP
Clonality: Monoclonal
Clone: 3F4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité