Anti-HA-tag Mouse Monoclonal Antibody [clone: 16B12]
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXENZABS1200200EA 670 EUR InStock
ALEXENZABS1200200 ENZOENZABS1200200 ENZOENZABS1200500 ALEXENZABS1200500 ALEXENZABS1201000 ENZOENZABS1201000
Anti-HA-tag Mouse Monoclonal Antibody [clone: 16B12]
Anticorps
Recommended Applications: IF, IHC, IP, WB
Species reactivity:
Type: Primary
Antigen: HA-tag
Clonality: Monoclonal
Clone: 16B12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Hamster, Cat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité