Anti-CD40 Mouse Monoclonal Antibody (Alexa Fluor® 647) [clone: mAb 89]
Fournisseur: Axxora
ALEXENZABS1400100EA 764 EUR InStock
ALEXENZABS1400100 ENZOENZABS1400100
Anti-CD40 Mouse Monoclonal Antibody (Alexa Fluor® 647) [clone: mAb 89]
Anticorps
Recommended Applications: Flow Cytometry, IF
Species reactivity: Human
Type: Primary
Antigen: CD40
Clonality: Monoclonal
Clone: mAb 89
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité