Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APP Mouse Monoclonal Antibody [clone: D3B10]

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOENZABS1450200EA 804.1 EUR InStock
ENZOENZABS1450200 ALEXENZABS1450200
Anti-APP Mouse Monoclonal Antibody [clone: D3B10]
Anticorps
Recommended Applications: ELISA, IHC (PS), WB

Species reactivity: Human

Type: Primary
Antigen: APP
Clonality: Monoclonal
Clone: D3B10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité