Anti-TAU Mouse Monoclonal Antibody [clone: C3]
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZABS2140500 ENZABS2141000
ENZOENZABS2140500EA 1326.6 EUR InStock
ENZOENZABS2140500 ENZOENZABS2141000
Anti-TAU Mouse Monoclonal Antibody [clone: C3]
Anticorps
Recommended Applications: ELISA, IHC, WB
Species reactivity: Human
Type: Primary
Antigen: TAU
Clonality: Monoclonal
Clone: C3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Sheep
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité