Anti-CD39 Mouse Monoclonal Antibody [clone: AC2.5]
Fournisseur: Axxora
ENZOENZABS2330100EA 630.3 EUR InStock
ENZOENZABS2330100 ALEXENZABS2330100
Anti-CD39 Mouse Monoclonal Antibody [clone: AC2.5]
Anticorps
Recommended Applications: Flow Cytometry, IHC (FS), IP
Species reactivity: Human
Type: Primary
Antigen: CD39
Clonality: Monoclonal
Clone: AC2.5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Dog
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité