Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL7R Mouse Monoclonal Antibody (Alexa Fluor® 488) [clone: R34-34]

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXENZABS2490100EA 801 EUR InStock
ALEXENZABS2490100 ENZOENZABS2490100
Anti-IL7R Mouse Monoclonal Antibody (Alexa Fluor® 488) [clone: R34-34]
Anticorps
Recommended Applications: Flow Cytometry

Species reactivity: Human, Dog

Type: Primary
Antigen: IL7R
Clonality: Monoclonal
Clone: R34-34
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité