Anti-IL7R Mouse Monoclonal Antibody (Alexa Fluor® 647) [clone: R34-34]
Fournisseur: Axxora
ENZOENZABS2510100EA 633.6 EUR InStock
ENZOENZABS2510100 ALEXENZABS2510100
Anti-IL7R Mouse Monoclonal Antibody (Alexa Fluor® 647) [clone: R34-34]
Anticorps
Recommended Applications: Flow Cytometry
Species reactivity: Human, Dog
Type: Primary
Antigen: IL7R
Clonality: Monoclonal
Clone: R34-34
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité