Anti-CCL2 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: E10052]
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXENZABS2810100EA 592 EUR InStock
ALEXENZABS2810100 ENZOENZABS2810100
Anti-CCL2 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: E10052]
Anticorps
Recommended Applications: ELISA, WB
Species reactivity: Human
Type: Primary
Antigen: CCL2
Clonality: Monoclonal
Clone: E10052
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité