Anti-V5-tag Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXENZABS2860100EA 470 EUR InStock
ALEXENZABS2860100 ENZOENZABS2860100
Anti-V5-tag Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended Applications: WB
Species reactivity: Species independent
Type: Primary
Antigen: V5-tag
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité