Anti-V5-tag Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: E10/V4RR]
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXENZABS2880050EA 301 EUR InStock
ALEXENZABS2880050 ENZOENZABS2880050
Anti-V5-tag Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: E10/V4RR]
Anticorps
Recommended Applications: ELISA, ICC, IF, IP, WB
Species reactivity: Species independent
Type: Primary
Antigen: V5-tag
Clonality: Monoclonal
Clone: E10/V4RR
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité