Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CAS9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7A9]

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXENZABS2940100EA 621 EUR InStock
ALEXENZABS2940100 ENZOENZABS2940100
Anti-CAS9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7A9]
Anticorps
Recommended Applications: IF, IP, WB

Species reactivity:

Type: Primary
Antigen: CAS9
Clonality: Monoclonal
Clone: 7A9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1κ
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité