Anti-MDA5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOENZABS2990100EA 467.5 EUR InStock
ENZOENZABS2990100 ALEXENZABS2990100
Anti-MDA5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended Applications: ELISA, IF, IHC (PS), WB
Species reactivity: Human, Mouse
Type: Primary
Antigen: MDA5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité