Antifade mounting medium
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZ53002M010 ENZ53003M010
ENZOENZ53002M010EA 165 EUR InStock
ENZOENZ53002M010 ENZOENZ53003M010
Antifade mounting medium
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
Antifade mounting medium (hardset) is an antifade reagent that causes little or no quenching. Use of the mounting medium significantly extends the photobleaching half-life of the fluorescent stain.
  • Inhibits photobleaching of fluorescent dyes and fluorescent proteins
  • Hardening formulation
Recommended for use on fixed cells and tissues that have been stained with fluorescent stains. Cells can be viewed immediately, or if long term storage is desired, the reagent can be allowed to harden overnight.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité