Cell counting kit-F
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX850245KI01 ALX850245KI02
ENZOALX850245KI01EA 244.2 EUR InStock
ENZOALX850245KI01 ENZOALX850245KI02
Cell counting kit-F
Tests Tests cellulaires
Fluorometric kit for simple and accurate cell proliferation and cytotoxicity assays. Advantages includes no radioisotopes, more sensitive than the colorimetric assay, short staining reaction time, no solubilization step, correlates with the [3H]-thymidine incorporation assay.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité