LDH Cytotoxicity WST Assay
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZKIT1570500 ENZKIT1572500
ENZOENZKIT1570500EA 288.2 EUR InStock
ENZOENZKIT1570500 ENZOENZKIT1572500
LDH Cytotoxicity WST Assay
Tests Tests cellulaires
Colorimetric kit for the determination of cytotoxicity through the measurement of lactate dehydrogenase activity.
  • Homogenous assay using living cells or non-homogenous assay protocol using cell culture supernatant
  • Stable working solution
The LDH cytotoxicity WST assay is a colorimetric assay kit used to determine cytotoxicity by measuring lactate dehydrogenase activity released from damaged cells.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité