IL-10 (human) ELISA Kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI900036 ADI901036
ENZOADI900036EA 663.3 EUR InStock
ENZOADI900036 ENZOADI901036
IL-10 (human) ELISA Kit
Tests Tests ELISA
The IL-10 (human), EIA kit is a colorimetric immunometric enzyme immunoassay kit kor the quantitative determination of human IL-10 in culture supernatants, plasma, and serum.
  • Ready to use, liquid colour coded reagents and pre-coated plates reduce errors and save time
  • Sensitive - detect <4 pg/ml of IL-10
  • Results in <3 hours from up to 39 samples in duplicate
Information de livraison: Kit includes microtiter plate, conjugate, antibody, assay buffer 13 concentrate, wash buffer concentrate, standard, TMB substrate, stop solution 2.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité