L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Aldosterone ELISA kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI900173 ADI901173
ENZOADI900173EA 457 EUR InStock
ENZOADI900173 ENZOADI901173
Aldosterone ELISA kit
Tests Tests ELISA
The Aldosterone EIA kit is a colorimetric competitive enzyme immunoassay kit for the quantitative determination of aldosterone in plasma, serum, and urine from any species.
  • Highly sensitive
  • Negligible reactivity with other steroids
  • Fully quantitative results that surpass semi-quantitative Western blots
  • Results overnight + 1 hour
Information de livraison: Kit includes DxS microtiter plate, conjugate, antibody, assay buffer concentrate, wash buffer concentrate, standard, pNpp substrate, stop solution.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité