L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
17β-Estradiol high sensitivity ELISA kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI900174 ADI901174
ENZOADI900174EA 450 EUR InStock
ENZOADI900174 ENZOADI901174
17β-Estradiol high sensitivity ELISA kit
Tests Tests ELISA
The 17β-Estradiol (Serum/Plasma) EIA kit is a colorimetric competitive enzyme immunoassay kit with results in 3 hours.
  • Highly sensitive measurement
  • Fast and reliable results
  • Fully quantitative results that surpass semi-quantitative Western blot analysis
  • Convenient pre-coated plate and colour coded reagents reduces errors
For the quantitative determination of 17β-Estradiol in plasma and serum from any species.
Information de livraison: Kit includes DxS microtiter plate, conjugate, antibody, assay buffer concentrate, wash buffer concentrate, standard, pNpp substrate, stop solution.
New Product
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
17 β-Estradiol high sensitivity ELISA kit, 1×96 wells 1 KIT ENZOADI900174
New Product
17 β-Estradiol high sensitivity ELISA kit, 5×96 wells 1 KIT ENZOADI901174
New Product
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité