L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Testosterone high sensitivity ELISA kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI900176 ADI901176
ENZOADI900176EA 495 EUR InStock
ENZOADI900176 ENZOADI901176
Testosterone high sensitivity ELISA kit
Tests Tests ELISA
Testosterone ELISA kit is a highly sensitive competitive immunoassay for the measurement of testosterone in human serum and plasma samples. Results are read on a colorimetric plate reader at 405 nm.
  • Excellent sensitivity
  • Validated for use with human samples
  • Stable, colour coded reagents reduce errors
Information de livraison: Kit includes GxM microtiter plate, assay buffer, standard, antibody, conjugate, wash buffer concentrate, pNpp substrate, stop solution.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité