PTX3 (human) detection set [for ELISA application]
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX850299KI01EA 1540 EUR InStock
ALEXALX850299KI01 ENZOALX850299KI01
PTX3 (human) detection set [for ELISA application]
Tests Tests ELISA
For the quantitative determination of PTX3 in human and bovine (weak) cell culture media, EDTA-plasma or serum (weak) samples.
Information de livraison: Kit includes 1 vial (10 µg) PTX3 (human), 1 vial (50 µg) PTX3, pAb (Biotin), 1 vial (100 µg) PTX3, mAb (MNB4) for preparing 10 plates.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité