ADMA direct (mouse/rat) ELISA kit
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX850327KI01EA 2360 EUR InStock
ALEXALX850327KI01 ENZOALX850327KI01
ADMA direct (mouse/rat) ELISA kit
Tests Tests ELISA
For the quantitative detection of asymmetrical dimethylarginine (ADMA) in mouse or rat EDTA-plasma and serum. Does not cross-react with SDMA, NMMA or L-arginine.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité