SDMA (human) ELISA kit
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX850331KI01EA 1703.9 EUR InStock
ENZOALX850331KI01 ALEXALX850331KI01
SDMA (human) ELISA kit
Tests Tests ELISA
For the quantitative determination of symmetric dimethylarginine (SDMA) in human EDTA-plasma and serum. Does not cross-react with ADMA, NMMA or L-arginine.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité