SLPI (human), ELISA kit
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOADI9002220001EA 866.8 EUR InStock
ENZOADI9002220001 ALEXADI9002220001
SLPI (human), ELISA kit
Tests Tests ELISA
Rapid ELISA kit to quantify SLPI, a secretory leukocyte peptidase inhibitor and unique cancer biomarker.
For the quantitative determination of human SLPI (ALP, Antileukoproteinase) in serum.
The SLPI ELISA kit is a complete, colorimetric, immunometric immunoassay kit for the quantitative determination of SLPI in serum with results in just 2.5 hours.
Informations de commande: Contains Microtiter Plate, Standards, Calibrators, Antibody-conjugate, TMB Reagent, Stop Solution, Wash Buffer Concentrate.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité