6-keto-PGF1α ELISA Kits
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXADI-901-004EA 2330 EUR InStock
ALEXADI-901-004 ENZOADI901004
6-keto-PGF1α ELISA Kits
Tests Tests ELISA
For the quantitative determination of 6-keto-PGF1α in culture supernatants, serum, saliva, and urine from any species.
The 6-keto-PGF1α EIA kit is a colorimetric competitive enzyme immunoassay kit with results in 1α EIA kit has been fully validated in-house in a wide variety of sample matrices.
Informations de commande: Contains DxS Microtiter plate, Conjugate, Antibody, Assay buffer concentrate, Wash buffer concentrate, Standard, pNpp Substrate, Stop solution. Alternative size available: 89141-056 (1x96 wells).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité