Adiponectin (human), ELISA kit
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX850377KI01EA 1090 EUR InStock
ALEXALX850377KI01 ENZOALX850377KI01
Adiponectin (human), ELISA kit
Tests Tests ELISA
Rapid, highly sensitive ELISA kit to quantify adiponectin for metabolic, diabetes, and obesity research.
For quantitative determination of human adiponectin in cerebrospinal fluid, plasma, serum, or urine.
The Adiponectin (human), ELISA kit is a colorimetric, immunometric immunoassay kit with results in < 3 hours.
Informations de commande: Contains Microtiter Plate, Conjugate, Standards, Quality Controls, Dilution Buffer Concentrate, Substrate Solution, Stop Solution, Wash Buffer Concentrate.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité