DHEA ELISA kit
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOADI901093EA 1971.2 EUR InStock
ENZOADI901093 ALEXADI-901-093
DHEA ELISA kit
Tests Tests ELISA
For the quantitative determination of DHEA in culture supernatants, plasma, serum, saliva, and urine from any species.
The DHEA EIA kit is a colorimetric competitive enzyme immunoassay kit with results in 5 hours. Absorbance is read at 405 nm. This kit has low reactivity to structurally related molecules and offers sensitive measurement of DHEA in a variety of sample types.
Informations de commande: Contains GxR Microtiter plate, Conjugate, Antibody, Assay buffer concentrate, Wash buffer concentrate, Standard, pNpp Substrate, Stop solution. Alternative size available: 89141-142 (1x96 wells).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité