Stop solution
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXADI-80-0247EA 108 EUR InStock
ALEXADI-80-0247 ENZOADI800248 ENZOADI800247 ALEXADI-80-0248
Stop solution
Tests Tests ELISA
Assay stop solution for AP EIA/ELISA. This is a solution of TRIS-sodium phosphate in water.
  • Liquid in form
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité