Urinary prostacyclin ELISA kit
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOADI900025EA 536.8 EUR InStock
ENZOADI900025 ALEXADI-900-025
Urinary prostacyclin ELISA kit
Tests Tests ELISA
For the quantitative determination of urinary prostacyclin metabolites in culture supernatants and urine from any species.
The Urinary Prostacyclin EIA kit is a colorimetric competitive enzyme immunoassay kit with results in 2 by measuring the stable metabolites in one simple assay.
Informations de commande: Contains DxS IgG Microtiter plate, Conjugate, Antibody, Assay buffer, Wash buffer concentrate, Standard, pNpp Substrate, Stop solution. Alternative size available: 89141-292 (5x96 wells)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité