Gastrin I (human), ELISA kit
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOADI900026EA 569.8 EUR InStock
ENZOADI900026 ALEXADI-900-026
Gastrin I (human), ELISA kit
Tests Tests ELISA
For the quantitative determination of human Gastrin I in culture supernatants, plasma, and serum.
The Gastrin I (human), EIA kit is a colorimetric competitive enzyme immunoassay kit with results in 5 hours. Absorbance is read at 405nm. Ready-to-use liquid color-coded reagents are provided to reduce error in the lab.
Informations de commande: Contains GxR IgG Microtiter plate, Conjugate, Antibody, Assay buffer, Wash buffer concentrate, Standard, pNpp Substrate, Stop solution.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité